詳細
C10H16N5O12P3SLi (Formula)
Lithium salt
アッセイ
90% (HPLC)
フォーム
solution
分子量
523.2
包装
pkg of 200 μL (20 μmol)
メーカー/製品名
Roche
λmax
260 nm at 100 mmol/L
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
アデノシン5'-O-(3-チオ三リン酸)、リチウム塩、溶液。
アプリケーション
ATP-γ-Sは以下に使用されています:
- 小胞体(ER)ストレスによってインターロイキン(IL)-1βの産生が生じているかどうかを試験するために、THP-1マクロファージ細胞株を処理するため
- アミド水素交換(HX)実験と質量分析を組み合わせて、NMtb-ClpCにおけるシクロマリンA(CymA)誘発性構造変化を調べるため
- ゲルベースのDNA巻き戻しアッセイに用いるCMG結合バッファーの添加剤として
生物化学的/生理学的作用
アデノシン5′-O-(3-チオ三リン酸)(ATP-γ-S)は、ATP依存性酵素系の基質および阻害剤です。ホスファターゼ(ほとんどがATPアーゼ)により非常にゆっくり加水分解されます。チオリン酸化したタンパク質は、タンパク質ホスファターゼ耐性です。ATP-γ-Sは、ダメージ関連分子パターン分子(DAMP)およびNLRファミリーピリンドメイン含有3(NLRP3)インフラマソーム活性剤として機能します。ATP-γ-Sは、RNA刺激ヌクレオチド加水分解および真核生物開始因子4A(eIF4A)のRNA巻き戻し活性に対する基質として機能する可能性があります。
品質
汚染物質:≤10% ADP(HPLC)
その他情報
ライフサイエンス研究専用です。診断にはご使用になれません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
この製品を見ている人はこちらもチェック
Alana G Lerner et al.
Cell metabolism, 16(2), 250-264 (2012-08-14)
When unfolded proteins accumulate to irremediably high levels within the endoplasmic reticulum (ER), intracellular signaling pathways called the unfolded protein response (UPR) become hyperactivated to cause programmed cell death. We discovered that thioredoxin-interacting protein (TXNIP) is a critical node in this "terminal UPR."
Michael Maurer et al.
Cell chemical biology, 26(8), 1169-1179 (2019-06-18)
ATP-driven bacterial AAA+ proteases have been recognized as drug targets. They possess an AAA+ protein (e.g., ClpC), which threads substrate proteins into an associated peptidase (e.g., ClpP). ATPase activity and substrate selection of AAA+ proteins are regulated by adapter proteins