アッセイ
≥93% (HPLC)
フォーム
solid
色
white
溶解性
H2O: 100 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)CP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H18N5O12P3.Li/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(27-11)1-26-29(19,20)4-30(21,22)28-31(23,24)25;/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,12,13,14)(H2,23,24,25);/q;+1/p-1/t5-,7-,8-,11-;/m1./s1
InChI Key
NVHVREPTGDOYIC-YCSZXMBFSA-M
遺伝子情報
human ... P2RX1(5023)
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 尾側核の星状膠細胞において膜コンダクタンスに対するその作用を分析するための、P2-プリン受容体アゴニスト(P2X)として
- 衛星細胞内ニューロンのカルシウム電流を増加させるための、P2X受容体アゴニストとして
- ラットにおいてP2Y受容体上のプリン作動性アゴニストの機能感受性を測定するため、および外溝細胞の成長に対するその作用を測定するため
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
物理的形状
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
M6517-100MG:
M6517-5MG:
M6517-25MG:
M6517-VAR:
M6517-10MG:
M6517-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック