About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20N5Na2O16P3
CAS番号:
分子量:
605.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥98%
フォーム
crystals
分子量
Mr 507.2 (ATP)
Mr 605.2 (ATP-Na2 x 3 H2O)
包装
pkg of 10 g (10127531001)
pkg of 5 g (10127523001)
メーカー/製品名
Roche
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.[Na+].[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.3H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;3*1H2/q;2*+1;;;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;;;/m1...../s1
InChI Key
MWEQTWJABOLLOS-AZGWGOJFSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
本製品には、ATPの二ナトリウム塩結晶が含まれています。
アプリケーション
ATP、二ナトリウム塩は、細胞抽出液中のLuc活性の発光定量に使用されます。
品質
純度:≥98% ATP-Na2H2 x 3 H2O、≥82% ATP (酵素法)、≤0.5% ADPおよびAMP(酵素法)、≤0.01% GTP(HPLC)、≤30 ppm重金属(Pbイオンとして)、≤≤15 ppm Feイオン
調製ノート
保存条件(ワーキング溶液):復元調製された水溶液は、2~8°Cで1週間、-15~-25°Cで数ヵ月間安定です。
その他情報
ライフサイエンス研究専用です。診断にはご使用になれません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
この製品を見ている人はこちらもチェック
Direct chemiluminescence detection of nitric oxide in aqueous solutions using the natural nitric oxide target soluble guanylyl cyclase
Woldman
Free Radical Biology & Medicine, 47.10, 1339-1345 (2009)
Conazole fungicides inhibit Leydig cell testosterone secretion and androgen receptor activation in vitro
Roelofs
Toxicology, 271-283 (2014)