アッセイ
100% (dry weight)
フォーム
lyophilized
分子量
Mr 663.4
包装
pkg of 1 g (10127965001)
pkg of 5 g (10127973001)
メーカー/製品名
Roche
色
off-white
pH
~3.0 (50 mg/mL in water)
λmax
260 nm
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI Key
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD)は広範囲に遍在する電子キャリアであり、捕因子です。NAD+に含まれるアデニル酸とニコチンアミド-5′-リボヌクレオチド基はピロリン酸部分により結合しています。NAD+複合体では、酵素-捕因子相互作用が高度に保存されています。
アプリケーション
NADは、in vitroグリコーゲンシンターゼキナーゼ3(GSK3)脱アセチル化アッセイに使用されています。また、酵素結合カイネティックアッセイを用いてカイネティック特性を測定するためのアッセイミックスの成分として使用されています。
NAD(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)、グレードIは、ヒトクラスIVアルコールデヒドロゲナーゼの動力学的研究で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
NAD(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)/NADH比に従って細胞内酸化還元電位が調節されるため、この比はin vivo代謝反応に影響します。電子受容体として機能します。
また、NADは微生物異化反応にも関与しています。β-NADは、いくつかの細胞プロセスにおいてさまざまな酵素の基質として機能します。
電子受容体
包装
固体重量により梱包されています。
品質
純度:乾燥重量に基づいて100% β-NAD(酵素的、 CN-錯体および吸光度);A250nm - A260nm:0.83 ± 0.02、A 280nm - A260nm:0.22 ± 0.02
汚染物無し: LDH 阻害剤は検出されません
有機溶剤: =0.05% (GC)
汚染物無し: LDH 阻害剤は検出されません
有機溶剤: =0.05% (GC)
規格
吸光係数: 260nmにおいて17.6 x 103l x モル-1x cm -1、333 nmにおいて5.9 x 103l x モル -1 x cm -1(CN錯体)
調製ノート
保存条件(作業溶液):10 mg/mL水溶液、2~8°Cで4週間後少なくとも99%のNADを含みます。
その他情報
NADの一般的な形態です。
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
この製品を見ている人はこちらもチェック
The kinetic characteristics of human and trypanosomatid phosphofructokinases for the reverse reaction
Fernandes PM, et al.
The Biochemical Journal, 476(2), 179-191 (2019)
SIRT2 deacetylase regulates the activity of GSK3 isoforms independent of inhibitory phosphorylation
Sarikhani M, et al.
eLife, 7(1), e32952-e32952 (2018)
Jinrui Zhang et al.
Scientific reports, 5, 12846-12846 (2015-08-06)
Eukaryotic metabolism is organised in complex networks of enzyme catalysed reactions which are distributed over different organelles. To quantify the compartmentalised reactions, quantitative measurements of relevant physiological variables in different compartments are needed, especially of cofactors. NADP(H) are critical components
N J Hughes et al.
Journal of bacteriology, 180(5), 1119-1128 (1998-03-12)
Helicobacter pylori, a major cause of human gastric disease, is a microaerophilic bacterium that contains neither pyruvate nor 2-oxoglutarate dehydrogenase activity. Previous studies (N. J. Hughes, P. A. Chalk, C. L. Clayton, and D. J. Kelly, J. Bacteriol. 177:3953-3959, 1995)
Chu-Fang Chou et al.
The Journal of biological chemistry, 277(28), 25209-25216 (2002-05-09)
Molecular genetic studies have indicated that alcohol dehydrogenase may be involved in the synthesis of retinoic acid, a hormonal molecule regulating diverse cellular functions at the transcriptional level. Class IV alcohol dehydrogenase (ADH) has been reported to be the most
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
10127965001 | 4061838667588 |
10127973001 | 4061838251756 |