Merck
43410
Sigma-Aldrich
β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド 水和物
≥95% (HPLC)
別名:
β-DPN, β-NAD, DPN, NAD, コチマーゼ, ジホスホピリジンヌクレオチド, ナダイド, 補酵素 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H27N7O14P2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
663.43 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
eCl@ss:
39200202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder or crystals
不純物
≤4% water
white to faint yellow
溶解性
H2O: 0.1 g/mL at 20 °C, clear
H2O: freely soluble
微量陽イオン
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
吸光度比
A280/260 nm 0.22 ±0.02
A250/260 nm 0.83 ±0.03
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI Key
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ββ-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド水和物は、線維芽細胞培養培地の成分として使用されています。また、軟骨構成体の生存率の研究にも使用されています。
β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド水和物は、NADH電極触媒の構造および電気化学的特性を研究する試験化合物として使用されました。
生物化学的/生理学的作用
ββ-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(β-NAD)は、大半の生細胞中に存在するコエンザイムです。酸化還元反応および翻訳後修飾に関与します。ββ-NADは、いくつかの細胞プロセスにおいてさまざまな酵素の基質としても機能します。
β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドは、内臓平滑筋の抑制性神経伝達物質として機能するアルコールデヒドロゲナーゼの補因子です。
電子受容体
包装
固体重量により梱包されています。
その他情報
NADの一般的な形態です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
43410-VAR:
43410-BULK:
43410-1G:
43410-250MG:
43410-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The initial repair response of articular cartilage after mechanically induced damage
van Haaften EE, et al.
Journal of Orthopaedic Research : Official Publication of the Orthopaedic Research Society, 35(6), 1265-1273 (2017)
Structure and Electrochemical Properties of Electrocatalysts for NADH Oxidation.
Rosalba A. Rincon
Electroanalysis, 22, 799-806 (2010)
Rescue from galactose-induced death of Leigh Syndrome patient cells by pyruvate and NAD+
Iannetti EF, et al.
Cell Death & Disease, 9(11), 1135-1135 (2018)
Violeta N Mutafova-Yambolieva et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(41), 16359-16364 (2007-10-05)
Peripheral inhibitory nerves are physiological regulators of the contractile behavior of visceral smooth muscles. One of the transmitters responsible for inhibitory neurotransmission has been reputed to be a purine, possibly ATP. However, the exact identity of this substance has never
Extracellular beta-nicotinamide adenine dinucleotide (beta-NAD) promotes the endothelial cell barrier integrity via PKA-and EPAC1/Rac1-dependent actin cytoskeleton rearrangement
Umapathy NS, et al.
Journal of Cellular Physiology, 223(1), 215-223 (2010)