Merck
A6338
Sigma-Aldrich
アルデヒドデヒドロゲナーゼ、カリウム活性化 パン酵母(S. cerevisiae種)由来
lyophilized powder, ≥2.0 units/mg protein
別名:
アルデヒド:NAD[P]+オキシドレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥2.0 units/mg protein
分子量
228 kDa
組成
Protein, ≥5.0% biuret
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
アルデヒドデヒドロゲナーゼは四量体で、いくつかの異なるアイソフォームがあります。本酵素を0.01 Mピロリン酸塩バッファー中で試験すると、アセトアルデヒドを基質として、pH 9.3前後に急な至適域が認められます。カリウムイオンとシステインが本酵素の活性には不可欠です。ルビジウムまたはNH4+がK+の代わりになり、グルタチオンがシステインの代わりになります。リチウム、Na+、Cs+は反応を阻害します。アルデヒドデヒドロゲナーゼは、プロピル尿素、クロトンアルデヒド、イソシアン酸n-プロピル、イソシアン酸シクロヘキシル、1-n-プロピル-1-[(4-クロロフェニル)スルホニル]-3-n-プロピル尿素、1-メチル-1-[(4-クロロフェニル)スルホニル]-3-n-プロピル尿素によって阻害されます。本酵素は、血中に存在するアルデヒドの定量に利用されます。
アルデヒドデヒドロゲナーゼ(ALDH)は細胞の核、細胞質、ミトコンドリア、小胞体に存在します。
アプリケーション
アルデヒドデヒドロゲナーゼ(ALDH)は、ALDH活性に対するセイヨウナシ抽出物の作用の評価に用いられています。また、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NAD)の酵素還元に基づくエタノールの比色測定にも用いられています。
生物化学的/生理学的作用
パン酵母由来のアルデヒドデヒドロゲナーゼは、いくつかのアルデヒドによるピリジンヌクレオチドの還元を触媒します。アセトアルデヒド、ホルムアルデヒド、プロピオンアルデヒド、n-ブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、n-バレルアルデヒド、カプロアルデヒド、ベンズアルデヒド、グリコアルデヒド、D-グリセルアルデヒド、マロン酸セミアルデヒド、コハク酸アルデヒドなどの幅広い基質の酸化を触媒します。アルデヒドデヒドロゲナーゼは、エタノールやイソブタノールの製造の試験に使用されます。アルデヒドデヒドロゲナーゼによりアルデヒドを事前に除去した後、アルコールデヒドロゲナーゼを用いたニコチンアミド・アデニンジヌクレオチド(NAD)の酵素的還元を観察することで、エタノール濃度を比色定量できます。
単位の定義
1ユニットは、β-NAD+、カリウム、チオールの存在下、pH 8.0、25°C、1分間で、1.0 μmolのアセトアルデヒドを酢酸へと酸化する酵素量です。
物理的形状
ラクトース、リン酸及びクエン酸カリウム緩衝塩、メルカプトコハク酸を含みます。
再構成
本酵素は、0.02%BSAを含有する100 mM Tris-HClバッファー(pH 8.0)に0.3 mg/mLで溶解します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A6338-250UN:
A6338-25UN:
A6338-VAR:
A6338-BULK:
A6338-100UN:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Enzymic determination of acetaldehyde in blood.
F LUNDQUIST
The Biochemical journal, 68(1), 172-177 (1958-01-01)
Monoamine oxidase A activity in fibroblasts as a functional confirmation of MAOA variants.
Tessa M A Peters et al.
JIMD reports, 58(1), 114-121 (2021-03-18)
A two-stage, two-organism process for biohydrogen from glucose
Redwood MD and Macaskie LE
International Journal of Hydrogen Energy, 31(11), 1514-1521 (2006)
Sergey Stolyar et al.
Molecular systems biology, 3, 92-92 (2007-03-14)
The rate of production of methane in many environments depends upon mutualistic interactions between sulfate-reducing bacteria and methanogens. To enhance our understanding of these relationships, we took advantage of the fully sequenced genomes of Desulfovibrio vulgaris and Methanococcus maripaludis to
Ho-Sun Lee et al.
Phytotherapy research : PTR, 26(11), 1753-1758 (2012-03-28)
Korean pear (Pyrus pyrifolia cv. Shingo) has been used as a traditional medicine for alleviating alcohol hangover. However, scientific evidence for its effectiveness or mechanism is not clearly established. To investigate its mechanism of alcohol detoxification, both in vitro and