Merck
10171832001
Roche
アルデヒドデヒドロゲナーゼ
from yeast
別名:
アルデヒドデヒドロゲナーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
yeast
品質水準
フォーム
lyophilized
比活性
~20 units/mg protein (At 25 °C with acetaldehyde as the substrate.)
包装
pkg of 250 U
メーカー/製品名
Roche
最適pH
8.75
関連疾患
cancer
保管温度
2-8°C
詳細
アルデヒドデヒドロゲナーゼ(ALDH)は可溶性酵素で、その活性は、カリウムイオンとシステインによって変わります。ヒトでは、ALDHのファミリーに19の遺伝子が含まれます。ALDH遺伝子は、細胞の核、細胞質、ミトコンドリアおよび小胞体で発現しています。ALDHは、ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(NADH)およびニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸(NADPH)の再生系の構成成分です。
アプリケーション
アルデヒドデヒドロゲナーゼは、液相中のアセトアルデヒド(AcH)測定のための光ファイバーバイオセンサー(AcHバイオセンサー)の評価に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アルデヒドデヒドロゲナーゼ(ALDH)は、P450以外のアルデヒド還元酵素系を制御します。これは、有毒なアルデヒドの影響から細胞を守ります。この遺伝子の変異は、シェーグレン・ラルソン症候群、ラルソン症候群、II型高プロリン血症およびがんと関連しています。ALDHは、アルデヒドの酸への酸化に関与します。ALDH-2は、心筋梗塞または心臓手術後に生じる心虚血を低減します。
品質
汚染物質:<0.01%「NADH オキシダーゼ」、ADH、および LDH 各
物理的形状
酵素はリン酸カリウムバッファー、pH 約 6 で安定します。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yeast Aldehyde Dehydrogenase II. PROPERTIES OF THE HOMOGENEOUS ENZYME PREPARATIONS
Charles R. Steinman and WILLIAM B. JAKOBY
The Journal of Biological Chemistry, 243(4), 730-734 (1965)
Improved sensitivity of acetaldehyde biosensor by detecting ADH reverse reaction-mediated NADH fluoro-quenching for wine evaluation
Iitani K, et al.
ACS sensors, 2(7), 940-946 (2017)
Yeast aldehyde dehydrogenase.
S BLACK
Archives of biochemistry and biophysics, 34(1), 86-97 (1951-11-01)
Activation of aldehyde dehydrogenase-2 reduces ischemic damage to the heart
Chen CH, et al.
Science (New York, N.Y.), 321(5895), 1493-1495 (2008)
Non-P450 aldehyde oxidizing enzymes: the aldehyde dehydrogenase superfamily
Marchitti SA, et al.
Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology, 4(6), 697-720 (2008)