Merck
00090
Sigma-Aldrich
アセトアルデヒドアンモニア三量体
≥96.0% (NT)
別名:
ヘキサヒドロ-2,4,6-トリメチル-1,3,5-トリアジン 三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H15N3 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
183.25
Beilstein:
3910586
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
eCl@ss:
39021102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.0% (NT)
フォーム
powder
mp
95-97 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.O.O.CC1NC(C)NC(C)N1
InChI
1S/C6H15N3.3H2O/c1-4-7-5(2)9-6(3)8-4;;;/h4-9H,1-3H3;3*1H2
InChI Key
VNJBGAOFYNEMRG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アセトアルデヒドアンモニア三量体は水素化によるアミンの合成に、またアンモニア生産の前駆体として使われる試薬です。この化合物は、2-ナフトールとの縮合による1,2-ジヒドロ-1,3-ジメチル-3H-ナフト[1.2- e]-m-オキサジンの合成で有機の構成単位として使用することができます。
その他情報
構造
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
00090-VAR:
00090-BULK:
00090-100G:
00090-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Einar Wang Lund
Acta Chemica Scandinavica, 12, 1768-1776 (1958)
Condensation of 2-naphthol with acetaldehyde ammonia.
Burke, William J and Reynolds, Richard J
Journal of the American Chemical Society, 76(5), 1291-1293 (1954)
pH effects in the acetaldehyde-ammonia reaction.
Moioli, Emanuele et al.
Reaction Chemistry & Engineering, 2(3), 382-389 (2017)
A.T. Nielson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 38, 3288-3288 (1973)
Thomas C Keane
Origins of life and evolution of the biosphere : the journal of the International Society for the Study of the Origin of Life, 47(3), 223-248 (2017-08-10)
Laboratory studies provide a fundamental understanding of photochemical processes in planetary atmospheres. Photochemical reactions taking place on giant planets like Jupiter and possibly comets and the interstellar medium are the subject of this research. Reaction pathways are proposed for the