Merck
N1511
Sigma-Aldrich
β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド 水和物
≥99%
別名:
β-DPN, β-NAD, DPN, NAD, コチマーゼ, ジホスホピリジンヌクレオチド, ナダイド, 補酵素 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H27N7O14P2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
663.43 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
eCl@ss:
39200202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
由来生物
Saccharomyces cerevisiae
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
crystalline powder
white to off-white
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI Key
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド水和物は、下記の用途で用いられています:
  • NAD+メタボロミクスに関する研究用のNAD+標準溶液の調製
  • グルタミン酸ラセマーゼ反応のためのMurIアッセイ部分反応混合液の成分として
  • ゼブラフィッシュ胚染色用の発色溶液の成分として
生物化学的/生理学的作用
β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド(β-NAD)は、アルコールデヒドロゲナーゼの補因子であり、内蔵平滑筋の抑制性神経伝達物質として働きます。NAD/NADH比は、細胞内の酸化還元電位の調節に関与します。そのため、β-NADは in vivoでの代謝反応に影響を及ぼします。
電子受容体
包装
固体重量により梱包されています。
その他情報
結晶性NADは、残留有機溶剤が0.1%(w/w)以下で、吸湿性及び静電気は少なく、非結晶性NADに比べ常温でより安定です。
NADの一般的な形態です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N1511-250MG:
N1511-1G:
N1511-BULK:
N1511-500MG:
2540047:
N1511-VAR:
N1511-5G:
N1511-100MG:
N1511-1G-C:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of the cytosolic NADPH/NADP ratio in Saccharomyces cerevisiae using shikimate dehydrogenase as sensor reaction
Zhang J, et al.
Scientific Reports (2015)
The zebrafish kidney mutant zeppelin reveals that brca2/fancd1 is essential for pronephros development
Kroeger Jr PT, et al.
Developmental Biology (2017)
Detection of D-glutamate Production from the Dual Function Enzyme, 4-amino-4-deoxychorismate Lyase/D-amino Acid Transaminase, in Mycobacterium smegmatis
Opel-Reading HK, et al.
Bio-protocol (2019)
Assays for NAD+-Dependent Reactions and NAD+ Metabolites
Schultz MB, et al.
Methods in Molecular Biology, 77-90 (2018)
beta-Nicotinamide adenine dinucleotide is an inhibitory neurotransmitter in visceral smooth muscle
Mutafova-Yambolieva VN, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2007)