Merck
N6522
Sigma-Aldrich
β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド 水和物
≥98%, BioUltra, from yeast
別名:
β-DPN, β-NAD, DPN, NAD, コチマーゼ, ジホスホピリジンヌクレオチド, ナダイド, 補酵素 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H27N7O14P2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
663.43 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
eCl@ss:
39200202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
由来生物
yeast
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥98%
フォーム
powder
不純物
≤0.1% Insoluble matter
white to off-white
溶解性
H2O: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI Key
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 電気化学センサーの開発:β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド水和物は、カーボンナノ材料ベースの電気化学センサーおよびバイオセンサーの開発に利用されています。このような装置は、医薬品や生物学的化合物の感度の高い検出用に設計されており、生化学的アッセイの感度と特異性を向上させる上で重要な役割を果たしています(Adhikari et al., 2015)。
生物化学的/生理学的作用
電子受容体
包装
固体重量により梱包されています。
その他情報
NADの一般的な形態です。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N6522-1G:
N6522-5G:
N6522-BULK:
N6522-VAR:
N6522-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ana P Gomes et al.
Cell, 155(7), 1624-1638 (2013-12-24)
Ever since eukaryotes subsumed the bacterial ancestor of mitochondria, the nuclear and mitochondrial genomes have had to closely coordinate their activities, as each encode different subunits of the oxidative phosphorylation (OXPHOS) system. Mitochondrial dysfunction is a hallmark of aging, but
Brian J North et al.
The EMBO journal, 33(13), 1438-1453 (2014-05-16)
Mice overexpressing the mitotic checkpoint kinase gene BubR1 live longer, whereas mice hypomorphic for BubR1 (BubR1(H/H)) live shorter and show signs of accelerated aging. As wild-type mice age, BubR1 levels decline in many tissues, a process that is proposed to
Teigo Asai et al.
Organic letters, 15(8), 2058-2061 (2013-04-13)
Graphiopsis chlorocephala was separated from the surface-sterilized healthy leaves of Paeonia lactiflora (Paeoniaceae) and cultivated with nicotinamide (an NAD(+)-dependent HDAC inhibitor). The culture conditions significantly enhanced secondary metabolite production in the fungus and led to the isolation of a structurally
Jeerus Sucharitakul et al.
The Journal of biological chemistry, 288(49), 35210-35221 (2013-10-17)
3-Hydroxybenzoate 6-hydroxylase (3HB6H) from Rhodococcus jostii RHA1 is an NADH-specific flavoprotein monooxygenase that catalyzes the para-hydroxylation of 3-hydroxybenzoate (3HB) to form 2,5-dihydroxybenzoate (2,5-DHB). Based on results from stopped-flow spectrophotometry, the reduced enzyme-3HB complex reacts with oxygen to form a C4a-peroxy
Christian Dölle et al.
The FEBS journal, 280(15), 3530-3541 (2013-04-27)
Mitochondrial metabolism is intimately connected to the universal coenzyme NAD. In addition to its role in redox reactions of energy transduction, NAD serves as substrate in regulatory reactions that lead to its degradation. Importantly, all types of the known NAD-consuming