Merck
10128023001
Roche
NADH
Grade II, disodium salt
別名:
β-ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド, 還元型 二ナトリウム塩 水和物, DPNH, NADH, β-DPNH, β-NADH, ジホスホピリジンヌクレオチド, 還元型
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H27N7Na2O14P2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
709.40 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
amorphous powder
分子量
(NADH-Na2: Mr = 709.4
NADH: Mr = 665.4)
包装
pkg of 1 g
メーカー/製品名
Roche
保管条件
protect from light
λmax
260 and 340 nm
輸送温度
wet ice
SMILES記法
O.[Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H29N7O14P2.2Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;;/m1.../s1
InChI Key
FWBNCIFELNNJCX-UHOVGGJYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
MDH(リンゴデヒドロゲナーゼ)酵素活性アッセイに、NADHが使用されています。
NADHは、低濃度で存在する生物学的に意味のある酵素または代謝産物の活性の検出を増幅させる酵素サイクリングアッセイに試薬として使用できます。
乳酸デヒドロゲナーゼ(LDH)酵素活性アッセイ、グルタミン酸-システインリガーゼ活性アッセイおよびフルクトース2,6-ビスリン酸アッセイに、NADHが使用されています。
生物化学的/生理学的作用
NADHは、解糖、β-酸化およびクエン酸サイクル(クレブスサイクル、TCAサイクル)など異化プロセスにおいて再生電子供与体として機能する補酵素です。また、これは例えばDNA損傷応答時のポリ(ADP-リボース)ポリメラーゼ(PARP)の基質として、細胞シグナル伝達事象にも関与します。NAD+/NADH依存性サーチュインは、エネルギー代謝など事象時のストレス応答に重要な役割を果たし、がん生物学、糖尿病および神経変性疾患と関係しています。
NADHは、低濃度で存在する生物学的に意味のある酵素または代謝産物の活性の検出を増幅させる酵素サイクリングアッセイに試薬として使用できます。
包装
固体重量により梱包されています。
品質
純度:98% β-NADH-Na2、乾燥重量ベースで(酵素的に340 nmでの吸光度)、99%(260 nmでの吸光度)、A260 nm-A340 nm: <2.40
有機溶媒:<4% (GC)
規格
吸光係数:14.3 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 260 nm、6.18 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 334 nm (Hg)、6.3 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 340 nm、3.4 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 365 nm (Hg)
構造式:
C21H27N7O14P2Na2
水中のpH値: 7.5 ± 0.5 (100 mg/mL)
物理的形状
無結晶性の粉末
調製ノート
活性化因子:Mg2+(5~10 mM)
保存条件(ワーキング溶液):2~8°C重炭酸ナトリウム緩衝液中で10 mg/mL(pH 9)、2~8°Cで4週間後のNADPHが95%以上含有。
保管および安定性
2~8°Cで保管。(乾燥状態で!)
その他情報
ライフサイエンス研究専用です。診断にはご使用になれません。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
MAPK14/p38?-dependent modulation of glucose metabolism affects ROS levels and autophagy during starvation.
Desideri E, et al.
Autophagy, 10(9) (2014)
José L Reyes et al.
Plant, cell & environment, 31(12), 1781-1790 (2008-09-03)
In plants, Late Embryogenesis Abundant (LEA) proteins typically accumulate in response to low water availability conditions imposed during development or by the environment. Analogous proteins in other organisms are induced when exposed to stress conditions. Most of this diverse set
Tardigrades use intrinsically disordered proteins to survive desiccation.
Boothby T C, et al.
Molecular Cell, 65(6), 975-984 (2017)
Glutathione participates in the modulation of starvation-induced autophagy in carcinoma cells.
Desideri E
Autophagy, 8(12), 1769-1781 (2012)