Merck
10108294001
Roche
ホスホエノールピルビン酸
97% (PEP-K), pkg of 1 g
別名:
ホスホ(エノール)ピルビン酸 一カリウム塩, 2-(ホスホノオキシ)-2-プロペン酸 一カリウム塩, モノホスホエノールピルビン酸カリウム, PEP-K, ホスホエノールピルビン酸一カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4KO6P
CAS番号:
分子量:
206.13
Beilstein:
4603446
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
詳細
C3H4O6PK (Formula)
PEP, monopotassium salt
品質水準
アッセイ
97% (PEP-K)
形状
solid
分子量
Mr 168.0 (PEP)
Mr 206.1 (PEP-K)
包装
pkg of 1 g
メーカー/製品名
Roche
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[K+].OC(=O)C(=C)OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI Key
SOSDSEAIODNVPX-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
内容物: 80% PEP (酵素的)
アプリケーション
ピルビン酸キナーゼの基質。
ホスホエノールピルビン酸 (PEP)は、:
  • グルタミン酸システインリガーゼ活性
  • v-ATPアーゼ酵素活性アッセイ
  • meso キナーゼアッセイにおいて使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
ホスホエノールピルビン酸 (PEP)は、代謝においてきわめて重要な役割を果たします。PEPは、リン酸基転移ポテンシャルが高く、 C–C、 C–P及び C–O結合形成反応において多用途C3-シントンとして働きます。PEPは、解糖の最終段階において、ピルビン酸キナーゼ(PK)の基質として働きます。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of phosphoenol pyruvate (PEP) analogues and evaluation as inhibitors of PEP-utilizing enzymes.
Garcia A, et al.
FEBS Journal, 269(13), 3226-3236 (2002)
Glutathione participates in the modulation of starvation-induced autophagy in carcinoma cells.
Desideri E
Autophagy, 8(12), 1769-1781 (2012)
Maria B Bagh et al.
Nature communications, 8, 14612-14612 (2017-03-08)
Defective lysosomal acidification contributes to virtually all lysosomal storage disorders (LSDs) and to common neurodegenerative diseases like Alzheimer's and Parkinson's. Despite its fundamental importance, the mechanism(s) underlying this defect remains unclear. The v-ATPase, a multisubunit protein complex composed of cytosolic
Jasmine M Hershewe et al.
Nature communications, 12(1), 2363-2363 (2021-04-24)
Cell-free gene expression (CFE) systems from crude cellular extracts have attracted much attention for biomanufacturing and synthetic biology. However, activating membrane-dependent functionality of cell-derived vesicles in bacterial CFE systems has been limited. Here, we address this limitation by characterizing native
Trace Thome et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 317(4), C701-C713 (2019-07-11)
Chronic kidney disease (CKD) leads to increased skeletal muscle fatigue, weakness, and atrophy. Previous work has implicated mitochondria within the skeletal muscle as a mediator of muscle dysfunction in CKD; however, the mechanisms underlying mitochondrial dysfunction in CKD are not