分子量
59 kDa
濃度
600-1,000 units/mL pyruvate kinase
900-1400 units/mL lactic dehydrogenase
保管温度
−20°C
詳細
ウサギ筋肉由来のピルビン酸キナーゼは、解糖系においてホスホエノールピルビン酸からピルビン酸への変換を触媒する金属酵素です。分子量は59 kDaです。本化合物は四量体として存在し、基質と結合する活性部位の構造的変化をもたらします。乳酸デヒドロゲナーゼ(LDH)は、嫌気的解糖における乳酸からピルビン酸への変換を触媒します。本化合物は四量体として存在し、2つのサブユニット(H及びM)で構成されています。真核生物のLDHは、その触媒機能に応じて活性部位ループが開閉します。
アプリケーション
ウサギ筋肉由来ピルビン酸キナーゼ/乳酸デヒドロゲナーゼは以下の用途に使用されています:
- 活動性を有する微小管標本におけるATP産生
- 骨格筋重メロミオシン(HMM)のenzyme linked ATPase assay
- 間葉系幹細胞(MSC)乳酸デヒドロゲナーゼ定量のための標準対照
生物化学的/生理学的作用
ADP定量におけるPK/LDHの使用のためのADP定量法プロトコル 本プロトコルでは、濃度不明のADPを含有する溶液を試薬Dと置き換えることができます。ADP溶液をさらに希釈しなければならない場合があります。
また、ピルビン酸キナーゼはチアミン二リン酸(TDP)のチアミン三リン酸(TTP)へのリン酸化を触媒します。TTPは、抗ウイルス療法及び抗癌療法に適用されることがあります。
ウサギ筋肉由来の乳酸デヒドロゲナーゼは、アスコルビン酸塩により阻害されることがあります。アルドラーゼ及びアクチンはこの阻害作用をブロックすることが示されました。
ピルビン酸キナーゼは、活性化のためにそれぞれMg2+及びK+などの二価及び一価のカチオンを要します。
単位の定義
ピルビン酸キナーゼ活性:1 unitは、pH 7.6、37°C、1分間に、1.0 μmolのホスホ(エノール)ピルビン酸をピルビン酸に変換する酵素量です。
乳酸デヒドロゲナーゼ活性:1 unitは、pH 7.5、37°C、1分間に、1.0 μmolのピルビン酸を還元してL-乳酸を生成する酵素量です。
乳酸デヒドロゲナーゼ活性:1 unitは、pH 7.5、37°C、1分間に、1.0 μmolのピルビン酸を還元してL-乳酸を生成する酵素量です。
物理的形状
10 mM HEPES(pH 7.0), 100 mM KCl, 0.1 mM EDTAを含有する50%グリセロ-ルに溶解された溶液
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P0294-1.7ML:
P0294-5ML:
P0294-BULK:
P0294-5X5ML:
P0294-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Soft matter, 15(15), 3264-3272 (2019-03-29)
We study the dynamics of a tunable 2D active nematic liquid crystal composed of microtubules and kinesin motors confined to an oil-water interface. Kinesin motors continuously inject mechanical energy into the system through ATP hydrolysis, powering the relative microscopic sliding
Ligand-Induced Domain Movement in Pyruvate Kinase: Structure of the Enzyme from Rabbit Muscle with Mg2+, K+, and l-Phospholactate at 2.7 AA Resolution
Archives of Biochemistry and Biophysics, 345(2), 199-206 (1997)
PloS one, 6(1), e15929-e15929 (2011-01-26)
Abl kinase inhibitors targeting the ATP binding pocket are currently employed as potent anti-leukemogenic agents but drug resistance has become a significant clinical limitation. Recently, a compound that binds to the myristate pocket of Abl (GNF-5) was shown to act
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(6), 2070-2075 (2008-01-30)
Lung cancers caused by activating mutations in the epidermal growth factor receptor (EGFR) are initially responsive to small molecule tyrosine kinase inhibitors (TKIs), but the efficacy of these agents is often limited because of the emergence of drug resistance conferred
Nature, 463(7280), 501-506 (2010-01-15)
In an effort to find new pharmacological modalities to overcome resistance to ATP-binding-site inhibitors of Bcr-Abl, we recently reported the discovery of GNF-2, a selective allosteric Bcr-Abl inhibitor. Here, using solution NMR, X-ray crystallography, mutagenesis and hydrogen exchange mass spectrometry