Merck
P7002
Sigma-Aldrich
ホスホ(エノール)ピルビン酸 三ナトリウム塩 水和物
≥97% (enzymatic), powder
別名:
2-(ホスホノオキシ)-2-プロペン酸 三ナトリウム塩, PEP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H2O6PNa3 · x H2O
CAS番号:
分子量:
233.99 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
ホスホ(エノール)ピルビン酸 三ナトリウム塩 水和物, ≥97% (enzymatic)
アッセイ
≥97% (enzymatic)
フォーム
powder
溶解性
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].OC(=O)C(=C)OP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H5O6P.Na.H/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);;
InChI Key
KZPUEZVJSLLABH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ホスホ(エノール)ピルビン酸三ナトリウム塩水和物は、以下の用途に使用されています:
  • PRPPシンテターゼ(PRPPS)アッセイ、リボキナーゼ(RK)アッセイ、アデニンホスホリボシルトランスフェラーゼ(APRT)アッセイ
  • などのいくつかの酵素活性アッセイに。血小板由来成長因子受容体α(PDGFRA)の速度論的パラメータを明らかにすることを目的とした酵素反応速度アッセイのための反応混合液に
  • エネルギー電荷を測定するために、アデノシン二リン酸(ADP)と反応してアデノシン三リン酸(ATP)を生成する緩衝液B中の成分として
生物化学的/生理学的作用
ホスホエノールピルビン酸は、ヘキソキナーゼ、ホスホグルコースイソメラーゼ、ホスホフルクトキナーゼ、およびアルドラーゼの阻害剤として機能することにより、解糖の初期段階で主要な役割を果たします。
ホスホ(エノール)ピルビン酸(PEP)は、解糖系および糖新生に関与しています。解糖系では、PEPはピルビン酸キナーゼにより代謝されてピルビン酸塩を生成します。植物では、PEPは芳香族アミノ酸の形成および炭素固定経路に関与しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7002-VAR:
P7002-BULK:
P7002-5G:
P7002-25G:
P7002-250MG:
P7002-100MG:
P7002-1G:
P7002-500MG:
P7002-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kento Tokuyama et al.
Biotechnology and bioengineering, 115(6), 1542-1551 (2018-02-20)
Gene deletion strategies using flux balance analysis (FBA) have improved the growth-coupled production of various compounds. However, the productivities were often below the expectation because the cells failed to adapt to these genetic perturbations. Here, we demonstrate the productivity of
Casimir Ledoux Sofeu et al.
PLoS neglected tropical diseases, 12(9), e0006597-e0006597 (2018-09-07)
Canine rabies is endemic in Cameroon, but human rabies exposures and cases are likely underreported because of inadequate surveillance. In 2014, the surveillance network in the West region of Cameroon was reinforced by introducing a new anti-rabies center, a framework
Structural and biochemical studies of the PDGFRA kinase domain
Liang L, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 477(4), 667-672 (2016)
Timothy R Rudd et al.
Faraday discussions, 218(0), 303-316 (2019-05-28)
A biological medicine (or biologicals) is a term for a medicinal compound that is derived from a living organism. By their very nature, they are complex and often heterogeneous in structure, composition and biological activity. Some of the oldest pharmaceutical
Deuterated nucleotides as chemical probes of RNA structure: a detailed protocol for the enzymatic synthesis of a complete set of nucleotides specifically deuterated at ribose carbons
Azad R, et al.
ScienceOpen Research (2015)