Merck
481913
Millipore
NADH, Disodium Salt
Functions as a coenzyme of a large number of oxidoreductases.
別名:
NADH, Disodium Salt, β-Nicotinamide-adenine Dinucleotide, Reduced, 2Na
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H27N7O14P2 · 2Na
CAS番号:
分子量:
709.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.51
品質水準
アッセイ
≥95% dry basis (enzymatic)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
yellow
溶解性
water: 100 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C21H27N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37);;/q;2*+1/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
InChI Key
GUIOTHWMFMEYPG-WUEGHLCSSA-M
詳細
Functions as a coenzyme of a large number of oxidoreductases.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
その他情報
During handling of the material, it is very important that the container is placed at room temperature for a sufficient amount of time to allow the material to reach room temperature before the container is opened
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
481913-100GM:
481913-500GM:
481913-0GM:
481913-1KG:
481913-GM:
481913-1GM:
481913-500MG:
試験成績書(COA)