アッセイ
≥90% (HPLC)
≥93% (enzymatic)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
yellow
溶解性
water: 50 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
InChI
1S/C21H30N7O17P3/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(44-46(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-48(38,39)45-47(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,2,5-6H2,(H2,23,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,24,25)(H2,33,34,35)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI Key
ACFIXJIJDZMPPO-NNYOXOHSSA-N
関連するカテゴリー
詳細
警告
再構成
WGK
WGK 3
Jan Code
481973-50GM:
481973-50MG:
481973-1UNGM:
481973-60MG:
481973-25MG:
481973-MG:
481973-100MG:
481973-500MG:
481973-1GM:
試験成績書(COA)