アッセイ
≥99%
フォーム
crystalline powder
色
white
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1=NC=NC2=C1N=CN2.O[C@@H]3[C@@H](COP(O)(OP(OC[C@@H](O4)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H]4[N+]5=CC=CC(C(N)=O)=C5)([O-])=O)=O)OC[C@@H]3O
InChI
1S/C21H27N7O14P2/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37)/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-/m1/s1
InChI Key
BAWFJGJZGIEFAR-NNYOXOHSSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- アデノシン三リン酸(ATP)合成速度の測定(反応速度測定)
- ピルビン酸キナーゼ(PK)活性アッセイ用反応バッファー
- ハイスループットスクリーニング用のマスターミックスの成分
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N1636-100MG:
N1636-250MG:
N1636-VAR:
N1636-1G:
N1636-25MG:
N1636-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Learn about the four membrane-bound protein complexes that make up the electron transport chain metabolic pathway supplying energy as ATP for cellular respiration.