Merck
BGALD-RO
Roche
β-ガラクトースデヒドロゲナーゼ
from Pseudomonas fluorescens
別名:
D-ガラクトースデヒドロゲナーゼ, D-ガラクトース:NAD+ 1-酸化還元酵素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
Pseudomonas fluorescens
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
フォーム
suspension
比活性
~5 units/mg protein (At 25 °C with D-galactose as the substrate; standardized with BSA.)
分子量
64,000 Da
包装
pkg of 1 mL (10104973001 [1 mg])
pkg of 1 mL (10104981001 [5 mg])
メーカー/製品名
Roche
テクニック
activity assay: suitable
white
最適pH
8.4 (0.1 M in Tris buffer)
pH範囲
4.6-9.2
溶解性
water: soluble
適合性
suitable for enzyme test
UniProtアクセッション番号
その他の活性
ADH <0.01%
LDH <0.5%
NADH oxidase <0.1%
galactosidase <0.01%
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
β-ガラクトースデヒドロゲナーゼは、β-D-ガラクトピラノースのピリジンヌクレオチド依存性脱水素化を触媒してNADHおよびD-ガラクトノ-l,5-1アクトンを生成することにより、ガラクトース代謝において重要な役割を果たします。P. fluorescens由来のD-ガラクトースデヒドロゲナーゼは、オキシドレダクターゼファミリーのメンバーです。同一の2つのサブユニットから構成され、分子量は64,000です。また、この酵素には結合部位が2個あります。
特異性
ガラクトースデヒドロゲナーゼはD-ガラクトースを酸化します[Km = 0.7 mM(30°C、pH 9.1);相対速度= 1.00]、L-アラビノース(相対速度= 0.47)、D-フコース(相対速度= 1.05)、2-デオキシ-D-ガラクトース(相対速度= 0.27)、2-アミノ-2-デオキシ-D-ガラクトース[ガラクトサミン]、(相対速度= 0.02;pH 8.6)。
ガラクトースデヒドロゲナーゼは、L-ガラクトース、D-アラビノース、D-グルコース、L-フコース、D-リボース、D-キシロース、D-グルクロン酸、D-ガラクツロン酸またはD-ガラクトース-6-リン酸を酸化しません。本酵素はNAD(Km = 0.24 mM;相対速度= 1.0)またはNADP(Km = 2.3 mM;相対速度= 0.32)のいずれかを使用します。
アプリケーション
β-ガラクトースデヒドロゲナーゼは、天然基質である6′-シアリル-N-アセチルラクトサミン(6SLN)および3′-シアリル-N-アセチルラクトサミン(3SLN)のノイラミニダーゼ(NA)動態パラメーターにおいて、レポーター酵素として使用されています。
品質
混入物:<0.01% ADH、<0.01% β-ガラクトシダーゼ、<0.1% NADHオキシダーゼ、<0.5% LDH
シーケンス
Pseudomonas fluorescens(MW 64,000 D)のガラクトースデヒドロゲナーゼは、同じサイズのサブユニット(サブユニットMW = 32,000 D)を持つ二量体です。
単位の定義
1単位(U)のガラクトースデヒドロゲナーゼは、+25°C、pH 8.6で1分間に1 molのβ-D-ガラクトースを酸化します。
QCアッセイでは、酸化ガラクトース1モルあたり1モルのNADHが生成されます。
物理的形状
3.2 M硫酸アンモニウム、1 mM EDTA(約pH 6)懸濁液
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)