Merck
LMDH-RO
Roche
L-リンゴ酸デヒドロゲナーゼ(L-MDH)
from pig heart (mitochondrial)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352202
由来生物
Porcine heart (mitochondrial)
品質水準
フォーム
solution
suspension
比活性
~1200 units/mg protein (At 25 °C with oxaloacetate as the substrate.)
包装
pkg of 1 mL (10127248001 solution)
pkg of 1 mL (10127256001 suspension)
pkg of 5 mL (10127914001suspension)
メーカー/製品名
Roche
テクニック
activity assay: suitable
white
最適pH
7.4-7.5(reduction of oxaloacetate)
9.2-9.5(oxidation of malate)
溶解性
water: miscible
適合性
suitable for Western blot
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
life science and biopharma
その他の活性
Fumarase <0.01%
GIDH 0.001%
GOT 0.001%
GPT 0.00185%
LDH <0.01%
NADH oxidase <0.001%
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
Porcine ... MDH2(397039)
詳細
L-リンゴ酸塩:NAD+酸化還元酵素
L-リンゴ酸デヒドロゲナーゼ酵素は、24残基のアミノ末端シグナルペプチドで合成される核遺伝子生成物です。このペプチドは、ミトコンドリアマトリックスへの酵素移行中にたんぱく分解的に切断されます。
アプリケーション
ブタ心臓由来の酵素L-リンゴ酸デヒドロゲナーゼは、PEPCK(ホスホエノールピルビン酸カルボキシキナーゼ)活性の測定に使用されています。PEPCKによって産出されるオキサロ酢酸は、NADHの酸化によってリンゴ酸に還元され、分光光度計を使用して340 nmで測定されます。この酵素は、340 nmで分光学的にNADHの減少を測定することによるオキサロ酢酸の測定にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ブタ心臓由来の酵素L-リンゴ酸デヒドロゲナーゼは、オキサロ酢酸へのL-リンゴ酸の酸化を触媒します。この酵素は、トリカルボン酸回路で機能するNAD依存性ミトコンドリア脱水素酵素です。これは、リンゴ酸-アスパラギン酸シャトルの成分であり、リンゴ酸の形でミトコンドリア内膜を通過して還元等量を輸送します。
品質
混入物:<0.002% GOT、<0.01%フメラーゼとLDH、各luMそれぞれ、<0.02% HK、<0.002% PGI
物理的形状
3.2 M硫酸アンモニウム溶液中懸濁液、pH約6
50%グリセロール(v/v)溶液、pH約7
調製ノート
活性化因子:– リン酸塩
– ヒ酸塩
– Mg2+
– Zn2+
その他情報
生命科学研究専用。診断手順には使用しません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Extraction and Measurement the Activities of Cytosolic Phosphoenolpyruvate Carboxykinase (PEPCK) and Plastidic NADP-dependent Malic Enzyme (ME) on Tomato (Solanum lycopersicum).
Osorio, S et al.
Bio-protocol, 4 (2014)
S L Roderick et al.
The Journal of biological chemistry, 261(20), 9461-9464 (1986-07-15)
In a previous study, we reported the apparent similarity between a low resolution electron density map of mitochondrial malate dehydrogenase and a model of cytoplasmic malate dehydrogenase (Roderick, S. L., and Banaszak, L. J. (1983) J. Biol. Chem. 258, 11636-11642).
Agata M Pudlik et al.
Journal of bacteriology, 193(3), 706-714 (2010-12-01)
Carbohydrate/citrate cometabolism in Lactococcus lactis results in the formation of the flavor compound acetoin. Resting cells of strain IL1403(pFL3) rapidly consumed citrate while producing acetoin when substoichiometric concentrations of glucose or l-lactate were present. A proton motive force was generated