Merck
C3260
Sigma-Aldrich
クエン酸シンターゼ ブタ心臓由来
ammonium sulfate suspension, ≥100 units/mg protein
別名:
クエン酸オキサロ酢酸リアーゼ(CoA-アセチル化), クエン酸縮合酵素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
Porcine heart
品質水準
フォーム
ammonium sulfate suspension
比活性
≥100 units/mg protein
分子量
98 kDa ( 49 kDa monomer)
溶解性
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear
その他の活性
isocitrate dehydrogenase and aconitase ≤0.01%
malic dehydrogenase ≤0.1%
保管温度
2-8°C
アプリケーション
ブタ心臓由来のクエン酸シンターゼは、次の用途に使用されています。
  • 受精時卵活性化におけるその重要性を明らかにする目的で、イモリ卵に注入するため。
  • ピルビン酸カルボキシラーゼの酵素活性を測定する反応ミックスの調製に。
  • 未受精卵でCa2+濃度の上昇と卵活性化を誘発するかを調べるために。
生物化学的/生理学的作用
クエン酸シンターゼはコエンザイム A の存在下、クエン酸のアセチル-CoA への変換を触媒し、H2O とオキサロ酢酸を放出します。本酵素は 85 kDa の分子量を持ち pl は 6.1~6.6 です。フルオロアセチル-CoA、パルミトイル-CoA およびシトロイル-CoA により阻害を受けます。また、無水酢酸によるアセチル化またはヨウ素によりヨウ化された場合も阻害を受けます。
単位の定義
1ユニットは、pH 8.0、37°C、1分間で、1.0 μmolのクエン酸をオキサロ酢酸とアセチルコエンザイムAから生成する酵素量です。
物理的形状
3.2 M 濃度の (NH4)2SO4(硫酸アンモニウム)溶液、pH 7.0 に懸濁。
調製ノート
1 mg/mL 濃度で水に溶解すると透明な溶液を生成します。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
C3260-1KU:
C3260-200UN:
C3260-BULK:
C3260-5KU:
C3260-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Florian Stengel et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(5), 2007-2012 (2010-02-06)
Small Heat Shock Proteins (sHSPs) are a diverse family of molecular chaperones that prevent protein aggregation by binding clients destabilized during cellular stress. Here we probe the architecture and dynamics of complexes formed between an oligomeric sHSP and client by
Oded Rimon et al.
Antioxidants & redox signaling, 27(15), 1252-1267 (2017-04-11)
A recently discovered group of conditionally disordered chaperones share a very unique feature; they need to lose structure to become active as chaperones. This activation mechanism makes these chaperones particularly suited to respond to protein-unfolding stress conditions, such as oxidative
Xiangjian Gou et al.
Plant biotechnology journal, 20(7), 1417-1431 (2022-04-11)
Single amino acid substitution (SAAS) produces the most common variant of protein function change under physiological conditions. As the number of SAAS events in plants has increased exponentially, an effective prediction tool is required to help identify and distinguish functional
Skylar Xantus Kim et al.
eLife, 7 (2018-07-17)
Anhydrobiotes are rare microbes, plants and animals that tolerate severe water loss. Understanding the molecular basis for their desiccation tolerance may provide novel insights into stress biology and critical tools for engineering drought-tolerant crops. Using the anhydrobiote, budding yeast, we
Alterations in Cytosolic and Mitochondrial [U-13C] Glucose Metabolism in a Chronic Epilepsy Mouse Model
McDonald TS, et al.
eNeuro, 4(1), 266-276 (2017)
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions