由来生物
bovine heart
フォーム
ammonium sulfate suspension
比活性
2000-4000 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
分子量
35 kDa
不純物
≤0.01% Glutamic-Oxalacetic Transaminase
≤0.01% Glutamic-Pyruvic Transaminase
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
単位の定義
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M9004-BULK:
M9004-1KU:
M9004-5KU:
M9004-10KU:
M9004-25KU:
M9004-2.5KU:
M9004-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
プロトコル
Enzymatic Assay of Malic Dehydrogenase (EC 1.1.1.37)
Enzymatic Assay of Malic Dehydrogenase (EC 1.1.1.37)