アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
H2O: soluble 50 mg/mL protein, clear, colorless
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Li].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C24H38N7O19P3S.Li/c1-24(2,19(37)22(38)27-4-3-13(32)26-5-6-54-15(35)7-14(33)34)9-47-53(44,45)50-52(42,43)46-8-12-18(49-51(39,40)41)17(36)23(48-12)31-11-30-16-20(25)28-10-29-21(16)31;/h10-12,17-19,23,36-37H,3-9H2,1-2H3,(H,26,32)(H,27,38)(H,33,34)(H,42,43)(H,44,45)(H2,25,28,29)(H2,39,40,41);
InChI Key
OPIJLICRFQMMJH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 脂肪酸酸化アッセイ用にトリプシン処理し再懸濁した線維芽細胞をプレインキュベーションするためのクレブスリンガー重炭酸塩培地に
- 脂肪酸合成酵素のシンチレーション近接アッセイに使用するHEPES(4-(2-ヒドロキシエチル)-1-ピペラジンエタンスルホン酸)緩衝液に
- スクシニル-CoAリガーゼアッセイに使用する反応液の内部標準物質として
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M4263-BULK:
M4263-10MG:
M4263-5MG:
M4263-VAR:
M4263-25MG:
M4263-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Information on fatty acid synthesis and metabolism in cancer cells. Learn how proliferatively active cells require fatty acids for functions such as membrane generation, protein modification, and bioenergetic requirements. These fatty acids are derived either from dietary sources or are synthesized by the cell.