アッセイ
≥90%
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Li].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC1OC(C(O)C1OP(O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C26H42N7O19P3S/c1-26(2,21(39)24(40)29-7-6-15(34)28-8-9-56-17(37)5-3-4-16(35)36)11-49-55(46,47)52-54(44,45)48-10-14-20(51-53(41,42)43)19(38)25(50-14)33-13-32-18-22(27)30-12-31-23(18)33/h12-14,19-21,25,38-39H,3-11H2,1-2H3,(H,28,34)(H,29,40)(H,35,36)(H,44,45)(H,46,47)(H2,27,30,31)(H2,41,42,43)/t14-,19-,20-,21?,25-/m1/s1
InChI Key
SYKWLIJQEHRDNH-KRPIADGTSA-N
詳細
アプリケーション
- in comparative study of acylomes of β-Hydroxy β-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) and glutaryl-CoA by quantitative proteomics
- as a component of the assay buffer for in vitro biosensor activity experiments for FapR-NLuc proteins
- to test its effect on pyruvate kinase activity inhibition in a549 lysate
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G9510-BULK:
G9510-100MG:
G9510-VAR:
G9510-10MG:
G9510-5MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック