Merck
P9716
Sigma-Aldrich
パルミトイルコエンザイムA リチウム塩
≥90%
別名:
n-ヘキサデカノイルコエンザイムA, ヘキサデカノイルコエンザイムA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C37H65N7O17P3S · xLi+
CAS番号:
分子量:
1004.94 (free acid basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥90%
フォーム
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Li+].CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C37H66N7O17P3S.Li/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-28(46)65-21-20-39-27(45)18-19-40-35(49)32(48)37(2,3)23-58-64(55,56)61-63(53,54)57-22-26-31(60-62(50,51)52)30(47)36(59-26)44-25-43-29-33(38)41-24-42-34(29)44;/h24-26,30-32,36,47-48H,4-23H2,1-3H3,(H,39,45)(H,40,49)(H,53,54)(H,55,56)(H2,38,41,42)(H2,50,51,52);/q;+1/p-1/t26-,30-,31-,32+,36-;/m1./s1
InChI Key
BSAYABVAJQBKKB-NNGKVBCISA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
パルミトイル補酵素Aリチウム塩は、イモリ卵に顕微注入し、卵活性化でのクエン酸シンターゼ阻害の影響を研究するために使用されています。これはチオエステラーゼI(tesA)酵素活性アッセイの反応混合液にも用いられています。パルミトイル補酵素Aリチウム塩は、シクロフィリンDのin vitroでのS-パルミトイル化に用いられています。
生物化学的/生理学的作用
パルミトイル補酵素Aは、スフィンゴ脂質およびリン脂質の構成成分であるスフィンゴシンの生合成に有用です。パルミトイル補酵素Aのβ-酸化は、8つのアセチルCoA分子と14組の水素原子を生じさせます。
パルミトイル補酵素A(CoA)はアシルCoAであり、de novoのスフィンゴ脂質生合成における3-ketodihydrosphingosine(スフィンゴイド塩基骨格の重要な要素)の前駆体です。パルミトイル補酵素Aは、補酵素Aと共有結合した長鎖脂肪酸(C16)です。パルミチン酸の共有結合は、多様なウイルスタンパク質や細胞タンパク質に一般的に認められ、膜結合の促進に重要な役割を果たしています。パルミトイル化は、Gタンパク質シグナル伝達の延長または増強における主要な機序である可能性もあります。
特徴および利点
この化合物は環状ヌクレオチド研究向けの注目の製品です。さらに特徴がある環状ヌクレオチド製品を見つけるにはここをクリックしてください。他の領域の研究用の生物活性低分子についてはsigma.com/discover-bsmでさらに詳しく知ることができます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P9716-100MG:
P9716-5MG:
P9716-BULK:
P9716-VAR:
P9716-10MG:
P9716-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Velayoudame Parthibane et al.
The Journal of biological chemistry, 296, 100491-100491 (2021-03-05)
Serine palmitoyltransferase complex (SPT) mediates the first and rate-limiting step in the de novo sphingolipid biosynthetic pathway. The larger subunits SPTLC1 and SPTLC2/SPTLC3 together form the catalytic core while a smaller third subunit either SSSPTA or SSSPTB has been shown
Biochemistry: The Chemical Reactions of Living Cells, 992-992 (2001)
Lipid Mediators and Their Metabolism in the Brain, 245-245 (2011)
Diel light: dark cycles significantly reduce FFA accumulation in FFA producing mutants of Synechocystis sp. PCC 6803 compared to continuous light
Cheah YE, et al.
Algal research, 12, 487-496 (2015)
M D Resh
Biochimica et biophysica acta, 1451(1), 1-16 (1999-08-14)
Covalent attachment of myristate and/or palmitate occurs on a wide variety of viral and cellular proteins. This review will highlight the latest advances in our understanding of the enzymology of N-myristoylation and palmitoylation as well as the functional consequences of