アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (810705P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 810705P
アプリケーション
lipidomics
脂質タイプ
coenzymes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCNC1=CC=C([N+]([O-])=O)C2=NON=C12)=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]3OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]3O)N4C5=C(C(N)=NC=N5)N=C4)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C43H68N11O20P3S.3H3N/c1-43(2,25-70-77(67,68)74-76(65,66)69-24-30-37(72-75(62,63)64)36(57)42(71-30)53-27-50-35-39(44)48-26-49-40(35)53)38(58)41(59)47-21-19-31(55)46-22-23-78-32(56)16-14-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-15-20-45-28-17-18-29(54(60)61)34-33(28)51
InChI Key
FBPTUXYEMIFLQO-DNLKZUPMSA-N
詳細
アプリケーション
- 蛍光ジアシルグリセロールアシルトランスフェラーゼ(DGAT)アッセイにおける蛍光基質として
- 蛍光アナログとして、脂質膜移行の研究やパルミトイル-CoA取り込みの追跡に
- 洗浄緩衝液中の成分として、パルミチン酸転移酵素アッセイにおける酵素の自己アシル化の測定に
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
810705P-VAR:
810705P-1MG:
810705P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
810705P-1MG | 4061835190898 |