安全性情報
810105P
Avanti
palmitic acid - NBD
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
[16-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino] palmitic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H34N4O5
CAS番号:
分子量:
434.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (810105P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
16-NBD palmitic acid (16-NBD) is a fluorescent lipid. NBD fluorophore (7-nitrobenzenz- 2-oxa-1,3-diazol-4-yl) elicits visible range fluorescence.
アプリケーション
Palmitic acid - NBD may be used as fluorophore in lipid formulations for fluorescent labeling of nanoparticle (NP) to trace localization in skin sections.
生物化学的/生理学的作用
16-NBD palmitic acid has been used in nanoparticle localization studies. NBD fluorophore (7-nitrobenzenz- 2-oxa-1,3-diazol-4-yl) is used in generating fluorescent phospholipids and its conjugate in lipids is useful as a quencher in membrane phase separation studies.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810105P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
810105P-VAR:
810105P-1MG:
810105P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
810105P-1MG4061835189786