由来生物
plant (palm)
アッセイ
≥98.5%
フォーム
powder
mp
283-290 °C (lit.)
官能基
ester
脂質タイプ
saturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
InChI Key
GGXKEBACDBNFAF-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 反応性酸素種(ROS)生成の活性化によるマウスマクロファージ細胞株RAW264.7細胞株における炎症および血栓症経路、ウエスタンブロット法によるヤーヌスキナーゼ(JNK)シグナル伝達とヒストンH3の放出およびMTTアッセイによる細胞生存率の誘発
- ウエスタンブロット分析および定量的PCR分析によるPA誘発性脂肪形成と関連のシグナル伝達経路に対するイリシンの影響を解析するためのAML12細胞および初代肝細胞における脂肪形成の誘発
- HepG2細胞株に細胞の脂肪変性を誘発しオイルレッドO染色によって脂質累積を測定するための遊離脂肪酸混合物の成分
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P9767-10G:
P9767-50G:
P9767-5G:
P9767-BULK:
P9767-VAR:
P9767-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Information on fatty acid synthesis and metabolism in cancer cells. Learn how proliferatively active cells require fatty acids for functions such as membrane generation, protein modification, and bioenergetic requirements. These fatty acids are derived either from dietary sources or are synthesized by the cell.