安全性情報
810252P
Avanti
NBD-12 Cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand 810252P, powder
別名:
5-cholesten-3β-ol 12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H70N4O5
CAS番号:
分子量:
747.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (810252P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 810252P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810252P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
810252P-BULK:
810252P-VAR:
810252P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)