安全性情報
810250P
Avanti
25-NBDコレステロール
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
25-[N-[(7-ニトロ-2-1,3-ベンゾオキサジアゾール-4-イル)メチル]アミノ]-27-ノルコレステロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H48N4O4
CAS番号:
分子量:
564.76
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (810250P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (810250P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (810250P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C33H48N4O4/c1-20(7-6-8-21(2)36(5)28-13-14-29(37(39)40)31-30(28)34-41-35-31)25-11-12-26-24-10-9-22-19-23(38)15-17-32(22,3)27(24)16-18-33(25,26)4/h9,13-14,20-21,23-27,38H,6-8,10-12,15-19H2,1-5H3/t20-,21?,23+,24+,25+,26+,27+,32+,33-/m1/s1
InChI Key
RMGLSQAGXRZCPZ-OVHOIDCTSA-N
アプリケーション
25-NBDコレステロールは、以下の用途に適しています:
  • 定性的コレステロール同化研究に使用されるDe Man、RogosaおよびSharpe(MRS)液体培地のコレステロール源として
  • 蛍光標識脂質コーティングリン酸カルシウム(LCP)-ゲムシタビン一リン酸塩(GMP)の調製時に外側脂質のコーティングステップで使用するため
  • リポソーム調製に
生物化学的/生理学的作用
ニトロベンズオキサジアゾリル(NBD)コレステロールは、蛍光タグ標識コレステロールであり、細菌の細胞膜で外因性コレステロールと内因性コレステロールを区別するのに役立ちます。NBDコレステロールは、蛍光シグナルでは緑色として示されます。
包装
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(810250P-1 mg)
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(810250P-10 mg)
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(810250P-5 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
810250P-VAR:
810250P-10MG:
810250P-BULK:
810250P-5MG:
810250P-1MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
In vitro assessment of pediococci-and lactobacilli-induced cholesterol-lowering effect using digitally enhanced high-performance thin-layer chromatography and confocal microscopy
Syakila RN, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 411(6), 1181-1192 (2019)
Constitutive boost of a K+ channel via inherent bilayer tension and a unique tension-dependent modality
Iwamoto M and Oiki S
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 115(51), 13117-13122 (2018)
Gemcitabine nanoparticles promote antitumor immunity against melanoma
Zhang Y, et al.
Biomaterials, 189, 48-59 (2019)
Johan Tornmalm et al.
Scientific reports, 9(1), 18133-18133 (2019-12-04)
Protein-lipid interactions in cellular membranes modulate central cellular functions, are often transient in character, but occur too intermittently to be readily observable. We introduce transient state imaging (TRAST), combining sensitive fluorescence detection of fluorophore markers with monitoring of their dark