主要文書
8.41156
Sigma-Aldrich
6-Azauracil
for synthesis
別名:
6-Azauracil, 1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3N3O2
CAS番号:
分子量:
113.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
207-318-0
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
powder
mp
274-275 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-2-1-4-6-3(8)5-2/h1H,(H2,5,6,7,8)
InChI Key
SSPYSWLZOPCOLO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 275 °C
Melting range (upper value): ≤ 280 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3