567726
D-erythro-Sphingosine, Free Base, High Purity
Highly purified preparation of bovine brain sphingosine containing >99% of the erythro isomer.
別名:
D-erythro-Sphingosine, Free Base, High Purity, Cerebroside, trans-D- erythro-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol, Ceramide, Cerebroside, trans-D-erythro-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol, Ceramide
詳細
Merck USA index - 14, 8747
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
chloroform: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
InChI Key
WWUZIQQURGPMPG-KRWOKUGFSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
PKC
警告
再構成
法的情報
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
567726-10MG:
567726-MG:
試験成績書(COA)