安全性情報
810229P
Avanti
18-NBD 18:1 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
{N-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)-methyl]amino} oleoyl Coenzyme A (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H79N14O20P3S
CAS番号:
分子量:
1261.18
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
package of 1 × 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
脂質タイプ
coenzymes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810229P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
810229P-1MG:
810229P-VAR:
試験成績書(COA)