グレード
reagent grade
蒸気密度
4.2 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 33 °C)
アッセイ
98%
不純物
≤1% phenol
屈折率
n20/D 1.573 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
mp
1-2 °C (lit.)
密度
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
InChI Key
SMQUZDBALVYZAC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S356-2ML:
S356-100G:4548174011447
S356-100ML:
S356-BULK:
S356-500G:4548174011461
S356-1KG:4548174011454
S356-VAR:
S356-2G:
S356-500ML:
S356-1L:
試験成績書(COA)