Merck
139742
Sigma-Aldrich
イソチオシアン酸フェニル
reagent grade, 98%
別名:
PITC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5NCS
CAS番号:
分子量:
135.19
Beilstein:
471392
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.6515 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
溶解性
water: insoluble
密度
1.132 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
isothiocyanate
SMILES記法
S=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI Key
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
イソチオシアン酸フェニルは芳香族イソチオシアナートの 1 種です。アルコールの脱水反応に係ります。様々な生物学的に重要な複素環式化合物の合成に広く用いられます。
アプリケーション
イソチオシアン酸フェニルは法医学的目的で実施される体液中の様々なアンフェタミン誘導体の高速液体クロマトグラフィー(HPLC)分析において、誘導体化試薬として使用されることがあります。
ポリエチレングリコール(PEG)により修飾されたイソチオシアン酸フェニル(PIT)は、ヒト血清アルブミンをモデルタンパク質として用いた、タンパク質の PEG 化(ペグ化)試薬として用いることができます。
第1級及び第2級アミンの誘導体化試薬。エドマン分解によるペプチドシークエンシング及びHPCLによるアミノ酸分析に用いられます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
139742-VAR:
139742-5G:
139742-500G:
139742-100G:
139742-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
PEGylation of human serum albumin: reaction of PEG-phenyl-isothiocyanate with protein
Meng F, et al.
Bioconjugate Chemistry, 19(7), 1352-1360 (2008)
Determination of phenylisothiocyanate derivatives of amphetamine and its analogues in biological fluids by HPLC-APCI-MS or DAD.
Bogusz MJ, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 21(1), 59-69 (1997)
One-pot dehydrations using phenyl isothiocyanate.
Majetich G, et al.
Tetrahedron Letters, 56(23), 3326-3329 (2015)
Amin Zolali et al.
Combinatorial chemistry & high throughput screening, 17(7), 610-613 (2014-03-19)
An efficient, one-pot and three-component synthesis of biologically important heterocyclic compounds is described from the reaction of primary amines and phenyl isothiocyanate in the presence of acryloyl chloride at room temperature without the need to use any catalyst.
Misako Aito-Inoue et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 54(15), 5261-5266 (2006-07-20)
For the isolation and detection of food-derived peptides in blood, an approach based on the derivatization of peptides with phenyl isothiocyanate (PITC) was developed. This approach allows hydrophilic peptides to be resolved and specifically detected by reversed-phase (RP) HPLC. For