Merck
317861
Sigma-Aldrich
イソチオシアン酸フェニル
99%, for protein sequencing
別名:
PITC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5NCS
CAS番号:
分子量:
135.19
Beilstein:
471392
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
タイプ
for protein sequencing
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.6515 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
221 °C
mp
−21 °C (lit.)
溶解性
water: insoluble
密度
1.132 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
isothiocyanate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI Key
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
タンパク質自動シークエンシングのためのN末端アミノ酸の誘導体化に用いられています。ジチアジアザフルバレンのシントンです
第1級及び第2級アミンの誘導体化試薬。エドマン分解によるペプチドシークエンシング及びHPCLによるアミノ酸分析に用いられます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
317861-BULK:
317861-VAR:
317861-1G:
317861-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 601-601 (1993)
F Lai et al.
BioTechniques, 14(4), 642-649 (1993-04-01)
Pre-column derivatizations of amino acids often present two major challenges: 1) automation, due to the multi-step manipulations for pH control, reagent addition, mixing and extraction, and 2) effect of matrices in the sample such as salts, buffers and surfactants. Both
Determination of phenylisothiocyanate derivatives of amphetamine and its analogues in biological fluids by HPLC-APCI-MS or DAD.
Bogusz MJ, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 21(1), 59-69 (1997)
One-pot dehydrations using phenyl isothiocyanate.
Majetich G, et al.
Tetrahedron Letters, 56(23), 3326-3329 (2015)
Amin Zolali et al.
Combinatorial chemistry & high throughput screening, 17(7), 610-613 (2014-03-19)
An efficient, one-pot and three-component synthesis of biologically important heterocyclic compounds is described from the reaction of primary amines and phenyl isothiocyanate in the presence of acryloyl chloride at room temperature without the need to use any catalyst.