アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
品質
for HPLC derivatization, the detection of alcohols and amines
屈折率
n20/D 1.649
n20/D 1.6515 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp
−21 °C (lit.)
溶解性
water: insoluble
密度
1.13 g/mL at 20 °C
1.132 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChI Key
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
注意
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
190.4 °F - closed cup
引火点(℃)
88 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
78780-INTR:
78780-100ML:
78780-BULK:
78780-VAR:
78780-25ML:
78780-500ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック