Merck
289094
Sigma-Aldrich
tert-ブチルジメチルシラノール
99%
別名:
1-(1,1-ジメチルエチル)-1,1-ジメチルシラノール, tert-ブチル(ヒドロキシ)ジメチルシラン, tert-ブチルジメチルシラノール, tert-ブチルジメチルシリルヒドロキシド, ジメチル-tert-ブチルシラノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CSi(CH3)2OH
CAS番号:
分子量:
132.28
Beilstein:
1732777
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
139 °C/739 mmHg (lit.)
密度
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)O
InChI
1S/C6H16OSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h7H,1-5H3
InChI Key
FGWRMMTYIZKYMA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
tert-ブチルジメチルシラノールは、シリル化によりヒドロキシル基を保護するためにシリル化剤として使用できます。この化合物は、次の用途で使用されています。
  • 触媒的不斉アリル置換によりα-キラルエーテル誘導体を調製するために。
  • 1,2-ベンゼンジカルボキシアルデヒドの重合のイニシエーター。
  • エノールシリルエーテルの合成に。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
289094-VAR:
289094-BULK:
289094-25G:
289094-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of hydrolytically stable porphyrin C-and S-glycoconjugates in high yields
Pasetto P, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 81-82 (2001)
Reproducible and scalable synthesis of end-cap-functionalized depolymerizable poly (phthalaldehydes)
DiLauro AM, et al.
Macromolecules, 46(8), 2963-2968 (2013)
Enol Silyl Ethers via Copper (II)-Catalyzed C-O Bond Formation
Chan DG, et al.
Organic Letters, 13(10), 2778-2781 (2011)
Direct, Iridium-Catalyzed Enantioselective and Regioselective Allylic Etherification with Aliphatic Alcohols
Ueno S and Hartwig J
Angewandte Chemie (International ed. in English), 47(10), 1928-1931 (2008)
Corinne Nguyen et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(14), 4183-4195 (2006-07-11)
We report the discovery of novel uracil-based acyclic compounds as inhibitors of deoxyuridine 5'-triphosphate nucleotidohydrolase (dUTPase), an enzyme involved in nucleotide metabolism that has been identified as a promising target for the development of antimalarial drugs. Compounds were assayed against