Merck
380423
Sigma-Aldrich
トリエチルシラノール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3SiOH
CAS番号:
分子量:
132.28
Beilstein:
1732848
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
158 °C (lit.)
86-87 °C/33 mmHg (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC[Si](O)(CC)CC
InChI
1S/C6H16OSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
WVMSIBFANXCZKT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
380423-VAR:
380423-BULK:
380423-25ML:
380423-1ML:
380423-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Monika Stróżyńska et al.
Journal of chromatography. A, 1597, 1-8 (2019-03-18)
A new, simple derivatization method for the determination of perfluorocarboxylic acids (PFCAs, C3-C12) in water is presented. The method is based on an acid-catalyzed esterification of perfluorinated carboxylic acids with triethylsilanol. During the reaction, a triethylsilyl ester is formed which
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
380423-1ML
380423-5ML4061838135520