アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
密度
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
C[Si](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14OSi/c1-7(2,3)5-4-6/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
カルボキシル基やりん酸基の保護試薬です。
対応するイソシアン酸エステルのアルコリシスによるTeoc-保護アミンの合成に用いられています。
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
226890-50G:
226890-10G:
226890-VAR:
226890-BULK:
226890-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 33, 7685-7685 (1992)
Tetrahedron Letters, 35, 757-757 (1994)
Seth L Crawley et al.
Organic letters, 8(18), 3995-3998 (2006-08-25)
A new protocol for generating aza-ortho-xylylenes via acid-catalyzed or fluoride-promoted ring opening of 2-(2-acylaminophenyl)aziridines is described. This methodology has been exploited in the rapid construction of a hexacyclic substructure of communesin B.
A Aberman et al.
Biochimica et biophysica acta, 791(2), 278-280 (1984-12-07)
Several trimethylsilyl derivatives were found to be ligands of acetylcholinesterase (acetylcholine acetylhydrolase, EC 3.1.1.7): trimethylsilylethyl acetate (III) and trimethylsilylmethyl acetate (V) are substrates of the enzyme, whereas trimethylsilylethanol (VIII) is a competitive inhibitor. The silicon compounds have kinetic parameters similar
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2639-2639 (1993)