Merck
91415
Sigma-Aldrich
(トリイソプロピルシロキシ)メチルクロリド
≥95.0% (GC)
別名:
(クロロメトキシ)トリイソプロピルシラン, TOMCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H23ClOSi
CAS番号:
分子量:
222.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
密度
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
CC(C)[Si](OCCl)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C10H23ClOSi/c1-8(2)13(9(3)4,10(5)6)12-7-11/h8-10H,7H2,1-6H3
InChI Key
SYZFQLUYDBIQCR-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
その他情報
ふっ化物で脱保護されるRNAオリゴヌクレオチド合成用2′-O-保護基。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
91415-5ML-F:
91415-BULK-F:
91415-VAR-F:
91415-1ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S. Pitsch et al.
Helvetica Chimica Acta, 82, 1753-1753 (1999)
S. Eppacher et al.
Helvetica Chimica Acta, 87, 3004-3004 (2004)
S. Pitsch et al.
Helvetica Chimica Acta, 84, 3773-3773 (2001)