詳細
詳細についてはProfessor Bruce LipshutzのProfessor and Product Portalをご覧ください。
アプリケーション
SEM-エ-テルの調製に用いられ、得られた化合物はさらにBBr3による脱保護ののち、ベンゾオキサパンに環化されています。
ラテリフロロンの合成に用いられているフェノ-ルの保護基。
特徴および利点
簡便な、ヒドロキシル基保護剤。SEM-エーテルは広範なpH範囲に渡って安定であり、温和な非プロトン性条件下でフッ化物イオンを用いて選択的に開裂できます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
238902-1G:
238902-BULK:
238902-25G:
238902-VAR:
238902-1KG:
238902-100G:
238902-10KG:
238902-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 36, 1683-1683 (1995)
K C Nicolaou et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(17), 5493-5501 (2004-04-29)
The total synthesis of 1-O-methyllateriflorone (2) is described. The construction of the cage-like domain of the molecule involved a biomimetic Claisen/Diels-Alder cascade, whereas the novel spiroxalactone framework was generated by an intramolecular Michael reaction within precursor 16a involving the carboxylate
The Journal of Organic Chemistry, 55, 5180-5180 (1990)
Tetrahedron Letters, 47, 5909-5909 (2006)