Merck
141186
Sigma-Aldrich
ピバル酸クロロメチル
97%
別名:
POM-Cl, ピバロイルオキシメチルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCOOCH2Cl
CAS番号:
分子量:
150.60
Beilstein:
1560838
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
146-148 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)OCCl
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2,3)5(8)9-4-7/h4H2,1-3H3
InChI Key
GGRHYQCXXYLUTL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロメチルピバレートは、スルバクタムのナトリウム塩と反応して、スルバクタムピボキシルを生成します。9-(2-ホスホニルメトキシエチル)アデニン(PMEA)とのアシル化を受けて、ビス(ピバロイルオキシメチル)PMEAを生成します
アプリケーション
クロロメチルピバレートは、プロドラッグとしてのオフロキサシンのピバロイルオキシメチルエステルの合成に使用されています。マイクロ波を使用した連続フロー有機合成による、イソインドリン縮合三環スルタムライブラリーの合成用試薬として使用されています
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
141186-25G:
141186-100G:
141186-VAR:
141186-BULK:
141186-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J E Starrett et al.
Antiviral research, 19(3), 267-273 (1992-09-11)
9-(2-Phosphonylmethoxyethyl)adenine (PMEA; 1) was acylated with chloromethyl pivalate to afford bis(pivaloyloxymethyl) PMEA (2). The ester prodrug demonstrated enhanced in vitro potency against HSV-2 greater than 150-fold higher than the parent compound. The antiviral activity of 2 was 50-fold better than
L S Changov et al.
Farmaco (Societa chimica italiana : 1989), 55(2), 134-135 (2000-04-27)
Sulbactam pivoxil, a prodrug of the beta-lactamase inhibitor sulbactam, was prepared in high yield by reacting the sodium salt of sulbactam with chloromethyl pivalate in a polar solvent, then diluting the reaction mixture with water and isolating the product by
Y Maeda et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 16(6), 594-599 (1993-06-01)
We newly synthesized a pivaloyloxymethyl ester of ofloxacin (OFLX-PVM) as prodrug in order to avoid the chelate formation between new quinolone and metal cations such as Al3+, Mg2+, Ca2+, or Fe2+ in the gastrointestinal tract. This compound was rapidly hydrolyzed
Farman Ullah et al.
Synthesis, 44(16), doi:10-doi:10 (2012-01-01)
A microwave-assisted, continuous-flow organic synthesis (MACOS) protocol for the synthesis of an isoindoline-annulat-ed, tricyclic sultam library, utilizing a Heck-aza-Michael (HaM) strategy, is reported. This sequence involves a Heck reaction on vi-nylsulfonamides with batch microwave heating followed by a one-pot, sequential