Merck
142670
Sigma-Aldrich
クロロメチルエチルエーテル
95%
別名:
(Chloromethoxy)ethane, Ethoxychloromethane, Ethoxymethyl chloride, Ethyl chloromethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OCH2Cl
CAS番号:
分子量:
94.54
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.404 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
密度
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOCCl
InChI
1S/C3H7ClO/c1-2-5-3-4/h2-3H2,1H3
InChI Key
FCYRSDMGOLYDHL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
クロロメチルエチルエーテルは、以下の調製に使用できます。
  • MKC-442類似体の調製における重要な中間体である6-ベンジル-1-(エトキシメチル)-5-ヨードピリミジン-2,4(1H,3H)-ジオン。
  • グリオキサール-ビス-[(R)-1-(2-ナフチル)エチル]イミンと反応させることによる1,3-ビス-[(R)-1-(2-ナフチル)エチル]イミダゾリウムクロリドと命名されたアルコールのアシル化の触媒。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
66.2 °F - closed cup
引火点(℃)
19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
142670-25G-PW:
142670-VAR:
142670-25G:
142670-5KG:
142670-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
K Takahashi et al.
Mutation research, 156(3), 153-161 (1985-06-01)
The mutagenic characteristics of formaldehyde on bacteria were examined. All the tester strains of Escherichia coli deficient in DNA-repair enzymes tested in the present study were significantly more sensitive to the killing effect of formaldehyde than the corresponding wild-type strain.
Chiral N-heterocyclic carbenes as asymmetric acylation catalysts
Suzuki Y, et al.
Tetrahedron, 62(2-3), 302-310 (2006)
bis(Chloromethyl) ether and technical-grade chloromethyl methyl ether.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 10, 56-57 (2004-08-24)
Tadeusz J Szalaty et al.
International journal of biological macromolecules, 119, 431-437 (2018-07-29)
In this research we use ionic liquids in combination with mild process conditions to provide a selective increase in the content of carbonyl groups in the kraft lignin structure. Such modification can improve the properties of the pristine biopolymer. In
Three Routes for the Synthesis of 6-Benzyl-1-ethoxymethyl-2, 4-dioxo-1, 2, 3, 4-tetrahydropyrimidine-5-carbaldehyde
Petersen L, et al.
Synthesis, 2001(04), 0559-0564 (2001)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
142670-25G4061838734426