蒸気圧
0.4 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
65-67 °C/15 mmHg (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClCCOCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
InChI Key
ZNSMNVMLTJELDZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C41134-VAR:
C41134-500G:4548173948072
C41134-100G:4548173948065
C41134-5G:
C41134-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
C41134-500G | 4061837018268 |
C41134-100G | 4061833491645 |
C41134-5G |