Merck
482331
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutyl ether
98%
別名:
Bis(4-chlorobutyl) ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[Cl(CH2)4]2O
CAS番号:
分子量:
199.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
129-131 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ether
SMILES記法
ClCCCCOCCCCCl
InChI
1S/C8H16Cl2O/c9-5-1-3-7-11-8-4-2-6-10/h1-8H2
InChI Key
PVBMXMKIKMJQRK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Chlorobutyl ether is generally used as an ether-containing linker while synthesizing organic compounds.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
482331-VAR:
482331-25ML:
482331-BULK:
482331-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Single-molecule conductance determinations on HS (CH2) 4O (CH2) 4SH and HS (CH2) 2O (CH2) 2O (CH2) 2SH, and comparison with alkanedithiols of the same length.
Scullion LE, et al.
Journal of Physics. Condensed Matter : An Institute of Physics Journal, 24(16), 164211-164211 (2012)
High-dilution cyclization of polyoxapentacosanodinitriles.
Newman MS, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 40(20), 2863-2870 (1975)
Fabrication of surface-modified hydrogels with polyion complex for controlled release.
Takemoto Y, et al.
Chemistry of Materials, 22(9), 2923-2929 (2010)