C59122
1-クロロ-4-ニトロベンゼン
99%
別名:
1-Nitro-4-chlorobenzene, 4-Chloro-1-nitrobenzene, 4-Chloronitrobenzene, 4-Nitro-1-chlorobenzene, PNCB, p-Nitrochlorobenzene, p-Nitrophenyl chloride
About This Item
おすすめの製品
蒸気密度
5.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.09 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
99%
フォーム
crystals
自己発火温度
500 °F
bp
242 °C (lit.)
mp
80-83 °C (lit.)
密度
1.298 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H4ClNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
InChI Key
CZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
255.2 °F - closed cup
引火点(℃)
124 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C59122-1KG:4548173230214
C59122-5G:4548173230191
C59122-BULK:
C59122-VAR:
C59122-3KG:4548173230207
C59122-100G:4548173230221