Merck
F11204
Sigma-Aldrich
1-フルオロ-4-ニトロベンゼン
99%
別名:
1-Nitro-4-fluorobenzene, 4-Fluoronitrobenzene, 4-Nitrophenyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4NO2
CAS番号:
分子量:
141.10
Beilstein:
606923
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
蒸気圧
5.5 mmHg ( 70 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.531 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
21 °C (lit.)
密度
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H
InChI Key
WFQDTOYDVUWQMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
F11204-VAR:
F11204-500G:
F11204-5G:
F11204-BULK:
F11204-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)