Merck
128392
Sigma-Aldrich
1-フルオロ-3-ニトロベンゼン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4NO2
CAS番号:
分子量:
141.10
Beilstein:
1862210
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.525 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp
1.7 °C (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H4FNO2/c7-5-2-1-3-6(4-5)8(9)10/h1-4H
InChI Key
WMASLRCNNKMRFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
1-フルオロ-3-ニトロベンゼンは、アリールシランの位置特異的銀触媒フッ素化の内部標準として使用されました
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
168.8 °F
引火点(℃)
76 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
128392-BULK:
128392-10G:
128392-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Bartoli G, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2671-2671 (1972)
Pingping Tang et al.
Tetrahedron, 67(24), 4449-4454 (2011-06-22)
A regiospecific silver-mediated fluorination of aryl silanes is reported. The reaction is operationally simple, and employs Ag(2)O as readily available, inexpensive silver source, which can be recovered.