製品名
(S)-(+)-2-フェニルグリシノール, 98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
光学活性
[α]19/D +33°, c = 0.75 in 1 M HCl
光学純度
ee: 99% (GLC)
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
75-78 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m1/s1
InChI Key
IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-N
アプリケーション
キラルな非対称ビスオキサゾリンの合成に用いられています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
282693-1G:
282693-VAR:
282693-BULK:
282693-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Asymmetry, 17, 2270-2270 (2006)
European journal of medicinal chemistry, 124, 583-607 (2016-09-12)
The present study describes our continuous effort to develop epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitors based on the 6-aryl-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine scaffold. The activity-ADME space has been evaluated by synthesizing 43 new structures, including four variations of the 4-amino group and 34