製品名
(R)-(−)-2-フェニルグリシノール, 98%
品質水準
アッセイ
98%
光学活性
[α]24/D −31.7°, c = 0.76 in 1 M HCl
光学純度
ee: 99% (GLC)
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
75-77 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m0/s1
InChI Key
IJXJGQCXFSSHNL-QMMMGPOBSA-N
アプリケーション
キラルイミンまたは、トリフルオロピルビン酸エチルからのオキサゾリジンの合成に使用されるアミノアルコールです。そしてこれら中間体は、α-トリフルオロメチルプロリンの両エナンチオマーの合成で使用されました。
合成用のビルディングブロックとして用いられるキラルなβ−アミノアルコ-ルです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
190357-5G:
190357-25G:
190357-BULK:
190357-VAR:
190357-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 45, 5287-5287 (2004)
Amedjkouh, M.; Westerlund, K.
Tetrahedron Letters, 45, 5175-5175 (2004)
Grégory Chaume et al.
Organic letters, 8(26), 6123-6126 (2006-12-15)
[Structure: see text] A concise synthesis of both enantiomers of alpha-Tfm-proline and (S)-alpha-Tfm-prolinol from ethyl trifluoropyruvate is reported. The key step is a diastereoselective allylation reaction of ethyl trifluoropyruvate and (R)-phenylglycinol-based oxazolidines or imine. The lactone obtained by cyclization of
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
190357-25G | 4061835554492 |
190357-5G | 4061835515363 |